Learn More
Glufosinato de amonio en agua 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12905994 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
12905994 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12905994 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P876460
This item is not returnable. View return policy
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Specifications
Nombre del producto químico o material Gluphosinate ammonium
Envase Ampolla(s)
CAS 77182-82-2
Fórmula molecular C5H15N2O4P
Concentración 100mu;g/mL
Número MDL MFCD00055562,MFCD00211362
Clave InChI ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES [NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
Nombre IUPAC 2-amino-4-[hidroxi(metil)fosforil]butanoato de amonio
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 198.16
PubChem CID 122130249
Cantidad 1 mL