Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Formaldehyde |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 50-00-0 |
| Fórmula molecular | CH2O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número MDL | MFCD00003274 |
| Clave InChI | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C=O |
| Nombre IUPAC | formaldehído |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Mostrar más |