Learn More
Formaldehído en agua 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12906813 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12906813 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12906813 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P827080
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Formaldehyde
Envase Ampolla(s)
CAS 50-00-0
Fórmula molecular CH2O
Concentración 10 μg/ml
Número MDL MFCD00003274
Clave InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
Nombre IUPAC formaldehído
Solvent or Matrix Agua
Peso molecular (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:16842