Learn More
Acetato de etilo en etanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12946683 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12946683 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12946683 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P824400
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Acetate
Envase Ampolla(s)
CAS 141-78-6
Fórmula molecular C4H8O2
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nombre IUPAC etil acetato
Solvent or Matrix Ethanol
Peso molecular (g/mol) 88.106
PubChem CID 8857
Cantidad 10 mL
ChEBI CHEBI:27750