Learn More
Diquat dibromuro hidrato en agua 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936593 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12936593 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936593 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P822650
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diquat dibromide hydrate
Envase Ampolla(s)
CAS 6385-62-2
Fórmula molecular C12H14Br2N2O
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00211319
Clave InChI KLJOSQAQZMLLMB-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Br-].[Br-].C1C[N+]2=CC=CC=C2C2=CC=CC=[N+]12
Nombre IUPAC 7λ⁵,10λ⁵-diazatricilo[8.4.0.0²,²]tetradeca-1(14),2,4,6,10,12-hexaeno-7,10-bis(ilio) dibromuro de hidrato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 362.07
PubChem CID 115268
Cantidad 1 mL