Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dieldrin |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 60-57-1 |
| Fórmula molecular | C12H8Cl6O |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Clave InChI | DFBKLUNHFCTMDC-YNXGVQRSSA-N |
| SMILES | C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Peso molecular (g/mol) | 380.895 |
| PubChem CID | 101820673 |
| Mostrar más |