Learn More
Dieldrina en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12925464 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12925464 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12925464 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P820150
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dieldrin
Envase Ampolla(s)
CAS 60-57-1
Fórmula molecular C12H8Cl6O
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI DFBKLUNHFCTMDC-YNXGVQRSSA-N
SMILES C1C2C3C(C1C4C2O4)C5(C(=C(C3(C5(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 380.895
PubChem CID 101820673
Cantidad 10 mL