Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dibromochloromethane |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 124-48-1 |
| Fórmula molecular | CHBr2Cl |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Clave InChI | GATVIKZLVQHOMN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(Cl)(Br)Br |
| Nombre IUPAC | dibromo(cloro)metano |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 208.277 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1 ML Metabolite Dibromochloromethane in Methanol
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Dibromochloromethane, methanol