Learn More
Criseno en acetonitrilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12992534 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12992534 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12992534 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P813040
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chrysene
Envase Ampolla(s)
CAS 218-01-9
Fórmula molecular C18H12
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
Nombre IUPAC criseno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:51687
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chrysene 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.