Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlortoluron |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 15545-48-9 |
| Fórmula molecular | C10H13ClN2O |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número MDL | MFCD00018275 |
| Número UN | 1648 |
| Clave InChI | JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(3-cloro-4-metilfenilo)-1,1-dimetilurea |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Standard solution Chlortoluron 100ug/ml in acetonitrile
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.