Learn More
Clorsulfurón en acetonitrilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12993224 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12993224 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12993224 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P874850
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorsulfuron
Envase Ampolla
CAS 64902-72-3
Fórmula molecular C12H12ClN5O4S
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00128059
Número UN 1648
Clave InChI VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC(C)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2Cl)=N1
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)sulfonil-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazina-2-il)urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 357.77
PubChem CID 47491
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:47066
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chlorsulfuron 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.