Learn More
Cloroetano en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12922454 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12922454 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12922454 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P811280
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroethane
Envase Ampolla(s)
CAS 75-00-3
Fórmula molecular C2H5Cl
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCl
Nombre IUPAC cloroetano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 64.512
PubChem CID 6337
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:47554
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • chloroehtane 100µg/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol