Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlormequat Chloride |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 999-81-5 |
| Fórmula molecular | C5H13Cl2N |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número UN | 1648 |
| Clave InChI | UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-] |
| Nombre IUPAC | 2-cloroetil(trimetil)azanio;cloruro |
| Solvent or Matrix | Acetonitrilo |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 100ug/ml in acetonitrile
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.