Learn More
Cloridazon en acetonitrilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12962414 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12962414 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12962414 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810590
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloridazon
Envase Ampolla(s)
CAS 1698-60-8
Fórmula molecular C10H8ClN3O
Concentración 100 μg/mL
Número MDL MFCD00055402
Número UN 1648
Clave InChI WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5-amino-4-cloro-2-fenilpiridazina-3-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:81838
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.