Learn More
Clordano en metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12982394 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
12982394 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 12982394 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810250
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Chlordane
Envase Ampolla(s)
CAS 57-74-9
Fórmula molecular C10H6Cl8
Concentración 10 μg/mL
Clave InChI BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
SMILES C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Cantidad 10 mL
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.