Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bifenox |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 42576-02-3 |
| Fórmula molecular | C14H9Cl2NO5 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número MDL | MFCD00055314 |
| Clave InChI | SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | 5-(2,4-diclorofenoxi)-2-nitrobenzoato de metilo |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Mostrar más |