Learn More
Benzo(e)pireno en acetonitrilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12939633 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12939633 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12939633 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P806900
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo(e)pyrene
Envase Ampolla(s)
CAS 192-97-2
Fórmula molecular C20H12
Concentración 100 μg/mL
Número UN 1648
Clave InChI TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC4=C3C5=C(C=CC=C25)C=C4
Nombre IUPAC benzo[e]pireno
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 252.316
PubChem CID 9128
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:34567
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution Benzo(e)pyrene 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .