Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Atrazine-desisopropyl |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 1007-28-9 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C5H8ClN5 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número UN | 1648 |
| Clave InChI | IVENSCMCQBJAKW-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución estándar orgánica de un solo componente |
| SMILES | CCNC1=NC(=NC(=N1)N)Cl |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Standard solution Atrazine-desisopropyl 100ug/ml in acetonitrile
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .