Learn More
Aroclor 1254 en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936143 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12936143 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936143 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F120111
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1254
Envase Ampolla
CAS 11097-69-1
Fórmula molecular C12H5Cl5
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,2,3-tricloro-4-(2,3-diclorofenil)benceno
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 326.422
PubChem CID 40470
Cantidad 1 mL