Learn More
Aroclor 1248 en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12936013 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12936013 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12936013 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F113251
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1248
Envase Ampolla
CAS 12672-29-6
Fórmula molecular C12H6Cl4
Concentración 100 μg/mL
Clave InChI UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-(3,5-diclorofenil)benceno
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 291.98
PubChem CID 36400
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:35445