Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aroclor 1242 |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 53469-21-9 |
| Fórmula molecular | C12H6Cl4 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Clave InChI | ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
| SMILES | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloro-3-(2,4-diclorofenil)benceno |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Mostrar más |