Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aroclor 1211 |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 11104-28-2 |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Tipo | Solución orgánica estándar de un solo componente |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |