Learn More
Aroclor 1016 en metiltertbutiléter 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12986133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12986133 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12986133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F120061
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aroclor 1016
Envase Ampolla
CAS 12674-11-2
Fórmula molecular C12H7Cl3
Concentración 1000 μg/mL
Clave InChI RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución orgánica estándar de un solo componente
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,3-dicloro-5-(3-clorofenil)benceno
Solvent or Matrix MTBE
Peso molecular (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Cantidad 1 mL