Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aniline |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 62-53-3 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C6H7N |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número MDL | MFCD00007629 |
| Clave InChI | PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución estándar orgánica de un solo componente |
| SMILES | NC1=CC=CC=C1 |
| Mostrar más |