Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 75-07-0 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C2H4O |
| Concentración | 1000 μg/ml |
| Clave InChI | IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución estándar orgánica de un solo componente |
| SMILES | CC=O |
| Nombre IUPAC | acetaldehído |
| Mostrar más |