Learn More
4-chloroanilina en acetonitrilo 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12952434 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12952434 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12952434 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P810950
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Envase Ampolla(s)
CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Concentración 100 μg/ml
Número UN 1648
Clave InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:20331
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 4-Chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.