Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dichloropropane |
| Envase | Ampolla(s) |
| CAS | 78-87-5 |
| Fórmula molecular | C3H6Cl2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número MDL | MFCD00000868 |
| Número UN | 1230 |
| Clave InChI | KNKRKFALVUDBJE-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CC(Cl)CCl |
| Nombre IUPAC | 1,2-dicloropropano |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Standard solution 1,2-dichloropropane,propylene dichloride 100ug/ml in methanol (purge & trap)
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H370-Provoca daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .