Learn More
1,2,3-tricloropropano en éter metil tert-butílico 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3-Trichloropropane |
| Envase | Ampolla |
| CAS | 96-18-4 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C3H5Cl3 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Número MDL | MFCD00000946 |
| Clave InChI | CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N |
| Tipo | Solución estándar orgánica de un solo componente |
| SMILES | ClCC(Cl)CCl |
| Mostrar más |