Learn More
1,1,2,2-tetracloroetano en metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12900154 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12900154 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12900154 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P853350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Envase Ampolla
CAS 79-34-5
Forma física Líquido
Fórmula molecular C2H2Cl4
Concentración 100 μg/ml
Número UN 1230
Clave InChI QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Tipo Solución estándar orgánica de un solo componente
SMILES C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroetano
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 167.838
PubChem CID 6591
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:36026
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Standard solution 1,1,2,2-Tetrachloroethane 100ug/ml in methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P361+P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .