Learn More
Mesothelin Antibody (rMSLN/8764), PE, R&D Systems™
Código de producto. 18609114 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18609114 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18609114 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320892PE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Mesothelin Monoclonal antibody specifically detects Mesothelin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Mesothelin
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rMSLN/8764
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CAK1, CAK1 antigen, megakaryocyte potentiating factor, mesothelin, MPFSMRP, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor, soluble MPF mesothelin related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 273-407) of human Mesothelin protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10232
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus