Learn More
meso-eritritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402488 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11402488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15813.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
El meso-eritritol se utiliza para apoyar el requisito de crecimiento de la fuente de carbono de la bacteria Gluconobacter. También se utiliza en el análisis químico de la reactividad de varios radicales y aniones radicales, en materiales encapsulados de cambio de fase (PCM) para estudiar su posible uso en aplicaciones de refrigeración de microelectrónica, como compuesto de referencia en procedimientos de purificación y análisis desarrollados para probar caldos de fermentación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el meso-eritritol se utiliza para apoyar el requisito de crecimiento de la fuente de carbono de la bacteria Gluconobacter.También se utiliza en el análisis químico de la reactividad de varios radicales y aniones radicales, en materiales encapsulados de cambio de fase (PCM) para estudiar su posible uso en aplicaciones de refrigeración de microelectrónica, como compuesto de referencia en procedimientos de purificación y análisis desarrollados para probar caldos de fermentación.
Solubilidad
soluble en agua (0,1 g/ml).
Notas
almacénese en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Erythritol
CAS 149-32-6
Punto de fusión 119°C to 124°C
Punto de ebullición 329°C to 331°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C4H10O4
Número MDL MFCD00004710
Cantidad 500 g
Beilstein 1719753
Índice Merck 14,3675
Sinónimo erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite
Información de solubilidad Soluble aq. soln. (0.1 g/ml).
Clave InChI UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)CO
Nombre IUPAC butano-1,2,3,4-tetrol
Peso molecular (g/mol) 122.12
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%