Learn More
meso-eritritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348983 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10348983 500 g Frasco de plástico 500 g
10050790 25 g Frasco de plástico 25 g
10090820 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10348983 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117825000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 149-32-6 | C4H10O4 | 122.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-32-6
Fórmula molecular C4H10O4
Peso molecular (g/mol) 122.12
Número MDL MFCD00004710
Clave InChI UNXHWFMMPAWVPI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo erythritol, meso-erythritol, phycitol, erythrit, phycite, erythrol, 2r,3s-butane-1,2,3,4-tetrol, erythro-tetritol, mesoerythritol, erythrite
PubChem CID 222285
ChEBI CHEBI:17113
SMILES OCC(O)C(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meso-Erythritol
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 117.0°C to 121.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 329.0°C to 331.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Cantidad 500 g
Beilstein 01,525
Índice Merck 15,3733
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC butano-1,2,3,4-tetrol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales