Learn More
Mesitileno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11463724 2500 mL 2500 ml
11443724 100 mL 100 ml
11453724 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463724 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11323.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.22€
    224.65€ / 2500 ml
    Ahorro 41.57€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 108-67-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Mesitylene is used to make plastics and dyes. It acts as a solvent, ligand in organometallic chemistry and precursor to 2,4,6-trimethylaniline. It is also used as a developer for photopatternable silicones due to its solvent properties in the electronics industry. It is used as an internal standard in nuclear magnetic resonance (NMR) samples due to the presence of three equivalent protons in it. It is involved in the production of trimesic acid and antioxygen, epoxy firming agent and polyester resin stabilizers. Further, it is used as an additive and component in aviation gasoline blends.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El mesitileno se utiliza para fabricar plásticos y colorantes. Actúa como disolvente, como ligando en química organometálica y como precursor de la 2,4,6-trimetilanilina. Debido a sus propiedades solventes, se usa como desarrollador de siliconas fotoeléctricas en el sector de electrónica. También se utiliza como patrón interno en muestras de resonancia magnética nuclear (RMN), ya que posee tres protones equivalentes. Participa en la producción de ácido trimésico y antioxígeno, y es un agente endurecedor de epoxi y un estabilizador de resina de poliéster. Además, se utiliza como aditivo y componente en mezclas de gasolina de aviación.
Solubilidad
Parcialmente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-67-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.195
Número MDL MFCD00008538
Clave InChI AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitylene, sym-trimethylbenzene, benzene, 1,3,5-trimethyl, fleet-x, trimethylbenzol, 3,5-dimethyltoluene, s-trimethylbenzene, hsdb 92, 2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethyl-benzene
PubChem CID 7947
ChEBI CHEBI:34833
Nombre IUPAC 1,3,5-trimetilbenceno
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitylene
Punto de fusión -45°C
Densidad 0.865
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.499
Cantidad 2500 mL
Número UN UN2325
Beilstein 906806
Índice Merck 14,5907
Información de solubilidad Partly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza ≥98%