Learn More
MERS-CoV Spike Protein Antibody, HRP, R&D Systems™
Código de producto. 18601439 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18601439 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18601439 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP306408H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    639.32€
    560.70€ / 0.1 ml
    Ahorro 78.62€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MERS-CoV Spike Protein Polyclonal specifically detects MERS-CoV Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno MERS-CoV Spike Protein
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen MERS S glycoprotein, MERS S1, MERS S2, MERS Spike glycoprotein, MERS Spike Protein, MERS-CoV S glycoprotein, Middle East respiratory syndrome-related coronavirus Spike glycoprotein, Spike glycoprotein, spike protein, Spike RBD, surface glycoprotein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MERS-CoV (Accession#: AFS88936.1; Met1-Trp1297).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14254594
Especies diana MERS-CoV
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus