Learn More
Meropenem Trihidrato, TRC
Código de producto. 17983855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983855 10 mg 10 miligramos
17952795 50 mg 50 miligramos
17961385 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22564010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119478-56-7
Fórmula molecular C17 H25 N3 O5 S . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 437.51
Sinónimo Meropenem trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate, 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, hydrate (1:3), (4R,5S,6S)- (ACI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-, trihydrate, (4R,5S,6S)- (9CI), 1-Azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid, 3-[[5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-, trihydrate, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]- (ZCI), (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate (1:3)
Nombre IUPAC (4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(dimetilcarbamoil)pirrolidina-3-il]sulfanil-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]ácido hept-2-ene-2-carboxílico; trihidrato
SMILES O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meropenem trihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1832
Porcentaje de pureza >95%