Learn More
Merestinib, MedChemExpress
Código de producto. 16486786
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486786 100 mg 100 miligramos
16482677 50 mg 50 miligramos
16459157 5 mg 5 miligramos
16456588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16486786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15514
MedChemExpress Merestinib (LY2801653) is a potent, orally bioavailable c-Met inhibitor (Ki=2 nM) with anti-tumor activities. Merestinib (LY2801653) also has potent activity against MST1R (IC50=11 nM), FLT3 (IC50=7 nM), AXL (IC50=2 nM), MERTK (IC50=10 nM), TEK (IC50=63 nM), ROS1, DDR1/2 (IC50=0.1/7 nM) and MKNK1/2 (IC50=7 nM).
Merestinib (LY2801653) is a potent, orally bioavailable c-Met inhibitor (Ki=2 nM) with anti-tumor activities. Merestinib (LY2801653) also has potent activity against MST1R (IC50=11 nM), FLT3 (IC50=7 nM), AXL (IC50=2 nM), MERTK (IC50=10 nM), TEK (IC50=63 nM), ROS1, DDR1/2 (IC50=0.1/7 nM) and MKNK1/2 (IC50=7 nM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Merestinib
CAS 1206799-15-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H22F2N6O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo LY2801653
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.92 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=CC5=C(N(C)N=C5)C=C4C6=CNN=C6)C(F)=C3
Peso molecular (g/mol) 552.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 552.53
Porcentaje de pureza 98.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease