Learn More
Merestinib dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Merestinib dihydrochloride (LY2801653 dihydrochloride) is a potent, orally bioavailable c-Met inhibitor (Ki=2 nM) with anti-tumor activities. Merestinib dihydrochloride also has potent activity against MST1R (IC50=11 nM), FLT3 (IC50=7 nM), AXL (IC50=2 nM), MERTK (IC50=10 nM), TEK (IC50=63 nM), ROS1, DDR1/2 (IC50=0.1/7 nM) and MKNK1/2 (IC50=7 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Merestinib dihydrochloride |
| CAS | 1206801-37-7 |
| Color | Pale Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H24Cl2F2N6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | LY2801653 dihydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.88 mM) |
| SMILES | [H]Cl.[H]Cl.O=C(C1=CC=C(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=CC5=C(N(C)N=C5)C=C4C6=CNN=C6)C(F)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 625.45 |
| Mostrar más |