Learn More
MST3 Antibody (3F2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18389128 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18389128 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18389128 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00008428M04
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mouse Monoclonal Antibody
MST3 Monoclonal antibody specifically detects MST3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MST3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3F2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen AAH35578
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, Mammalian STE20-like protein kinase 3, MST-3, MST3serine/threonine kinase 24 (Ste20, yeast homolog), serine/threonine kinase 24, serine/threonine-protein kinase 24, STE20, STE20-like kinase 3, STE20-like kinase MST3, sterile 20-like kinase 3, STK3yeast)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno STK24 (AAH35578, 1 a.a. ~ 431 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MAHSPVQSGLPGMQNLKADPEELFTKLEKIGKGSFGEVFKGIDNRTQKVVAIKIIDLEEAEDEIEDIQQEITVLSQCDSPYVTKYYGSYLKDTKLWIIMEYLGGGSALDLLEPGPLDETQIATILREILKGLDYLHSEKKIHRDIKAANVLLSEHGEVKLADFGVAGQLTDTQIKRNTFVGTPFWMAPEVIKQSAYDSKADIWSLGITAIELARGEPPHSELHPMKVLFLIPKNNPPTLEGNYSKPLKEFVEACLNKEPSFRPTAKELLKHKFILRNAKKTSYLTELIDRYKRWKAEQSHDDSSSEDSDAETDGQASGGSDSGDWIFTIREKDPKNLENGALQPSDLDRNKMKDIPKRPFSQCLSTIISPLFAELKEKSQACGGNLGSIEELRGAIYLAEEACPGISDTMVAQLVQRLQRYSLSGGGTSSH
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8428
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ