Learn More
Bromuro de mepenzolato, TRC
Código de producto. 30482021
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482021 5 g 5 g
30472545 1 g 1 g
30475504 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482021 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2237505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-90-4
Fórmula molecular C21 H26 N O3 . Br
Peso molecular (g/mol) 420.34
Sinónimo Piperidinium, 3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (1:1), 3-Hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide benzilate (6CI,7CI), Piperidinium, 3-[(hydroxydiphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-, bromide (9CI), Piperidinium, 3-hydroxy-1,1-dimethyl-, bromide, benzilate (8CI), Benzilic acid, ester with 3-hydroxy-1,1-dimethylpiperidinium bromide (8CI), 1-Methyl-3-piperidyl benzilate methylbromide, Cantil, Cantilaque, Cantilon, Cantril, Colibantil, Colopiril, Colum, Delevil, Gastropidil, JB 340, Mepenzolate bromide, N-Methyl-3-piperidyl benzilate methyl bromide, N-Methyl-3-piperidyldiphenylglycolate methobromide, NSC 4358, Trancolon
Nombre IUPAC (1,1-dimetilpiperidina-1-ium-3-il) 2-hidroxi-2,2-difenilacato; bromuro
SMILES [Br-].C[N+]1(C)CCCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mepenzolate Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26NO3.BrH/c1-22(2)15-9-14-19(16-22)25-20(23)21(24,17-10-5-3-6-11-17)18-12-7-4-8-13-18;/h3-8,10-13,19,24H,9,14-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.1096