Learn More
Uvex™ Softshell para hombre 7431-Amarillo
Código de producto. 17296661 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17296661 XL cada uno
17206671 XXL cada uno
17216671 XXXL cada uno
17226671 XXXXL cada uno
17236671 5X-Grande cada uno
17246671 XXXXXXL cada uno
17256661 XS cada uno
17266661 Pequeño cada uno
17276661 Medio cada uno
17286661 Grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17296661 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8938212
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lo esencial es que todos puedan ser vistos a pesar de la escasa visibilidad. La ropa de alta visibilidad de la colección uvex protection flash utiliza tiras reflectantes brillantes. Y, por supuesto, los pantalones cargo y las chaquetas de softshell, con su óptimo ajuste, también son visibles a la luz del día
  • Chaqueta softshell - uvex modelo de flash de protección n.° 7431
  • Material: 100% poliéster, con membrana de 3 capas, aprox. 240 g/m².
  • Chaqueta softshell de alta visibilidad, resistente al viento y repelente al agua
  • Un bolsillo en el pecho a la izquierda con cremallera y dos grandes bolsillos laterales con cremallera, material ligero y a la vez transpirable y resistente, clasificación de 10.000 mm de columna de agua
  • Tallas: XS - 6XL
  • Recargo por tamaño extra: a partir de la talla XL + 10 %
  • Instrucciones de cuidado: Lavable °a 60 °C, no se puede clorar, se puede secar en secadora. I punto, planchado: Punto I, limpieza en seco: P certificado según: EN ISO 20471 X2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Sexo Para hombre
Material Poliéster
Color Amarillo, gris
Tipo de tapón Cremallera
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de alta visibilidad
Grosor 285 g/m²