Learn More
Uvex™ Bata para hombre 7464, grafito
Código de producto. 17285721 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17285721 Grande cada uno
17205731 XXL cada uno
17215731 XXXL cada uno
17225731 XXXXL cada uno
17235731 5X-Grande cada uno
17245731 XXXXXXL cada uno
17265721 Pequeño cada uno
17275721 Medio cada uno
17295721 XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17285721 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8826111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.60€
    73.38€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Funcionalidad bien pensada, diseño deportivo, emocionantes contrastes de color, combinaciones de materiales inusuales y un corte que se ajusta como un guante.
  • Bata para hombre
  • Material: 66,5% poliéster, 32% algodón, 1,5% antiestático. Fibras, 245 g/m²
  • Color: grafito
  • Máxima protección con fibras
  • antiestáticas: reducción de carga óptima
  • Construcción de brazo de gran altura
  • Bolsillo de pecho a la izquierda
  • Dos bolsillos laterales
  • Normas para el cuello vuelto: IEC 61340, OEKO-TEX™ Estándar 100
  • Tallas: XS-6XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Lavado normal 60 °C, no usar blanqueador, secar en secadora, planchar 2 puntos, químico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Grande
Sexo Para hombre
Material Algodón, Poliéster
Color Gris
Tipo de tapón Cierres a presión
Desechables Reutilizables
Tipo de producto Chaqueta de uso general
Grosor 245 g/m²