Learn More
Gibco™ Solución de vitaminas del MEM (100X)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11550386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
11550386 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11550386 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 11120037
Productos esenciales para el cultivo celular
Usar código promocional 27976
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución de vitaminas del MEM (100X)
La solución de vitaminas Gibco™ MEMse emplea como un suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad. La solución de vitaminas Gibco™ MEM se ha formulado para que contenga 100 veces las vitaminas que se encuentran en el medio esencial mínimo (MEM) estándar. La formulación completa está disponible.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro.
Sistema de fabricación y calidad con buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones.
La solución de vitaminas del MEM Gibco™ está fabricada en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales y que están ubicadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución de vitaminas del MEM Gibco™ idéntica fabricada en nuestras instalaciones de Escocia (11120-052). Estas instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento –5 a – 20 °C
Descripción La solución de vitaminas del MEM, 100 ml, menos recursos utilizados, menos residuos, utilizado como suplemento de crecimiento para el medio de cultivo celular, para aumentar el crecimiento celular y la viabilidad
Tipo de producto Solución de la vitamina del MEM
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 100 mL
Estado normativo RUO: para uso exclusivo en investigación