Description
Medio Mínimo Esencial (MEM)α Se utiliza ampliamente para el cultivo de células de mamíferos, así como para la selección de células DHFR negativas transfectadas. MEMα Se puede utilizar con una variedad de células de mamíferos en suspensión y adherentes, incluidos queratinocitos, astrocitos primarios de rata y células de melanoma humano. Ofrecemos una variedad de Gibco™ MEMα Modificaciones para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Gibco™ MEMα es una modificación del Medio Mínimo Esencial (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato de sodio, ácido lipoico, B 12 , biotina y ácido ascórbico. MEMα Está disponible sin nucleósidos para su uso como medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. Gibco™ MEMα con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar. Este producto está elaborado con sales ’de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ MEMα Se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ MEMα Producto elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
MEMα No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEMα requiere suplementación, comúnmente con 10% de suero fetal bovino (FBS). MEMα utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y por lo tanto requiere un entorno de CO2 del 5-10% para mantener el pH fisiológico.
Gibco™ MEMα es una modificación del Medio Mínimo Esencial (MEM) que contiene aminoácidos no esenciales, piruvato de sodio, ácido lipoico, B 12 , biotina y ácido ascórbico. MEMα Está disponible sin nucleósidos para su uso como medio de selección para DG44 y otras células DHFR negativas. Gibco™ MEMα con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar. Este producto está elaborado con sales ’de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ MEMα Se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ MEMα Producto elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
MEMα No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, MEMα requiere suplementación, comúnmente con 10% de suero fetal bovino (FBS). MEMα utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y por lo tanto requiere un entorno de CO2 del 5-10% para mantener el pH fisiológico.
Specifications
Specifications
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio Mínimo Esencialα ± |
| Con aditivos | GlutaMAX, Desoxirribonucleósidos, Piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 - 7,4 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Descripción | Medio esencial mínimo α±, 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con ribonucleósidos, desoxirribonucleósidos, GlutaMAX™, rojo de fenol, piruvato sódico, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 330 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos |