Learn More
Corning™ Solución de aminoácido no esencial MEM
Descripción
cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2° hasta 8 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Suplemento de aminoácidos |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| pH | <2 |
| Cantidad | 100 mL |