Descripción
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de MEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Gibco™ MEM, desarrollado por Harry Eagle, se basó en su formulación anterior de Basal Medium Eagle (BME). Siguieron muchas otras modificaciones del MEM, incluidas la MEM ’de Glasgow, la MEMα , DMEM y modificación ’de Temin. MEM está disponible con sales ’de Earle para usar en una incubadora de CO 2 o con sales de Hanks para usar sin CO 2 . Gibco™ MEM con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar. Este producto está elaborado con sales ’de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). MEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Gibco™ MEM, desarrollado por Harry Eagle, se basó en su formulación anterior de Basal Medium Eagle (BME). Siguieron muchas otras modificaciones del MEM, incluidas la MEM ’de Glasgow, la MEMα , DMEM y modificación ’de Temin. MEM está disponible con sales ’de Earle para usar en una incubadora de CO 2 o con sales de Hanks para usar sin CO 2 . Gibco™ MEM con GlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar. Este producto está elaborado con sales ’de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, generalmente con 10 % de suero fetal bovino (SFB). MEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio esencial mínimo |
| Con aditivos | GlutaMAX, HEPES, Rojo de fenol |
| Sin aditivos | Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 7,1 hasta 7,3 |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 8 °C |
| Mostrar más |