Learn More
Gibco™ MEM, suplemento GlutaMAX™
Product Code. 11574476 Shop All Gibco Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Unit Size:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11574476 10 x 500 ml paquete de 10
11554476 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11574476 Supplier Gibco™ Supplier No. 41090093
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MEM, suplemento GlutaMAX™
El medio esencial mínimo (MEM) es uno de los medios de cultivo celular más utilizados. El MEM se puede usar con diversas células de mamíferos adherentes o en suspensión, como HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblastos y astrocitos de rata primarios. Ofrecemos una variedad de Gibco™ Modificaciones de MEM para una variedad de aplicaciones de cultivo celular. Encuentre la formulación adecuada utilizando la herramienta de selección de medios.
Gibco™ MEM, desarrollado por Harry Eagle, se basó en su formulación anterior de Basal Medium Eagle (BME). Siguieron muchas otras modificaciones del MEM, incluidas la MEM ’de Glasgow, la MEMα , DMEM y modificación ’de Temin. MEM está disponible con sales ’de Earle para usar en una incubadora de CO 2 o con sales de Hanks para usar sin CO 2 . Gibco™ MEM withGlutaMAX™ El suplemento minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar. Este producto está elaborado con sales ’de Earle.
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ MEM se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto MEM elaborado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
MEM no contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el MEM requiere suplementación, normalmente con suero fetal bovino (SFB) al 10 %. MEM utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio esencial mínimo
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin HEPES, Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio esencial mínimo, 10 x 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con Glutamax™, rojo de fenol, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para el cultivo de células de mamíferos