Learn More
Punto de fusión (Benzofenona, ácido benzoico, Antraquinona) Juego estándar, Reagecon
Tienda Reagecon Productos
Descripción
- Patrón de referencia del punto de fusión, material de referencia del punto de fusión
- La pureza excepcional de este producto es fundamental, ya que MP cambiará con la presencia de cantidades muy pequeñas de impurezas.
- Este producto se produce de acuerdo con los requisitos de la Farmacopea Europea, de EE.UU. Y China.
- El producto puede ayudar a identificar un compuesto o derivado o a comprobar la pureza o estabilidad térmica de un compuesto conocido.
- Probado y certificado utilizando medidores de punto de fusión de referencia que se calibra utilizando materiales de referencia certificados para dar trazabilidad a la escala de temperatura ITS-90.
- Tanto la formación de menisco como las temperaturas de licuefacción completas están certificadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Accuracy ± 0.03°C |
| Envase | Frasco de vidrio azul |
| Concentration or Composition Notes | Patrón de benzofenona de 47 a 49 °C, patrón de ácido benzoico de 121 a 123 °C, patrón de antraquinona de 283 a 286 °C. |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 3 x 1 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X3 MELTING P. STD BENZOPHENONE,BENZ,ANTHRAQUI10GR
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contain: anthraquinone, benzoic acid