Learn More
B Braun™ Desinfectante de superficies en pulverizador
Código de producto. 10381722
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 L
5 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10381722 1 L 1 litro
11905756 5 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381722 Proveedor B Braun™ N.º de proveedor 18565
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice el desinfectante de superficies en pulverizador B Braun™ para la desinfección rápida de superficies con Rapid Meliseptrol.El desinfectante de amplio espectro tiene un tiempo de reacción de cinco minutos.
  • Distribución de Rapid Meliseptrol
  • Sin CFC
  • Para equipos y superficies pequeños
  • Incolora
Información de órdenes
VolumeMetric
Especificaciones
Tipo de producto Desinfectante
Formulario Líquido
Volumen (métrico) 1 L
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Meliseptol rapid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-1-ol, Didecyldimethylammoniumchlorid