Learn More
Novus Biologicals™ Melatonin ELISA Kit (Colorimetric)
Código de producto. 18608171 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
18608171 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 18608171 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP321420
Especificaciones
Intervalo del ensayo 15.63-1000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 9.38 pg/mL
Tipo de producto ELISA Kit (Colorimetric)
Tipo de muestra Biological Fluids, Plasma, Serum
Especificidad This kit recognizes MT in samples. No significant cross-reactivity or interference between MT and analogues was observed.
Cantidad 1 Kit
Requisitos de almacenamiento Storage of components varies. See protocol for specific instructions.