Learn More
Novus Biologicals™ Melanoma antigen family E1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18486169 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18486169 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18486169 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00057692T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Objetivo Melanoma antigen family E1
Sinónimo Alpha-dystrobrevin-associated MAGE Protein, DAMAGEMAGE-E1 antigen, HCA1, hepatocellular carcinoma-associated HCA1, Hepatocellular carcinoma-associated protein 1, KIAA1587dystrobrevin-associated MAGE protein, melanoma antigen family E, 1, melanoma-associated antigen E1
Símbolo de gen MAGEE1